Learn More
Cytiva Colonne preimpaccate HisTrap™ excel
Codice prodotto. 12632966 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Diametro (sistema metrico) interno:
7 mm
16 mm
Portata:
1 to 4 mL/min.
Da 150 a 600 cm/ora
Da 5 ml/min a 20 ml/min
Dimensione della confezione:
1mL
5mL
pezzi 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Diametro (sistema metrico) interno Portata unitSize
12632966 5 x 1 ml 7 mm Da 150 a 600 cm/ora 5mL
12683466 5 x 5 ml 16 mm Da 5 ml/min a 20 ml/min pezzi 5
15187946 1 mL 7 mm 1 to 4 mL/min. 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12632966 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17371205
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Per la cattura e la purificazione di proteine marcate con istidina, secrete in surnatanti di colture cellulari eucariotiche. Le colonne preimpaccate Cytiva Lifescience™ HisTrap™ excel sono progettate per purificazioni pratiche e rapide.
Il design delle colonne in combinazione con le proprietà specifiche del terreno consente di ottenere purificazioni rapide ed efficienti.
  • Preimpaccate con Ni Sepharose excel pronte all'uso
  • Tipo speciale di filtro nella parte superiore e inferiore delle colonne per caricare grandi volumi di campioni non chiarificati privi di cellule direttamente sulle colonne, per prevenire il deterioramento e la perdita di proteine target sensibili
  • In polipropilene biocompatibile, non può essere aperto o riempito
  • Fornito con tappo all'entrata e coperchio a scatto sull'uscita
  • Per l'utilizzo con pompa peristaltica o con sistemi cromatografici quali sistemi KTA
  • Capacità legante/colonna: almeno 10 mg di proteina marcata con istidina/ml di terreno sedimentato
Terreni
  • Dimensione media particelle: 90 μm
  • Matrice: Agarosio altamente reticolato, 6%
  • Intervallo operativo stabilità pH: 2 - 12
  • Intervallo pH stabilità pulizia: 2 - 14
  • Velocità del flusso: 150 cm/h - 600 cm/h4
Colonna:
  • Diametro interno colonna: 7 mm
Colonna HisTrap excel 1 ml
  • Dimensioni letto: 7 x 25 mm
  • Portata: da 1 a 4 ml/min.
Colonna HisTrap excel 5 ml
  • Dimensioni letto: 16 x 25 mm
  • Portata: da 5 a 20 ml/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume letto 1 ml
Diametro (sistema imperiale) interno 0.2 in.
Diametro (sistema metrico) interno 7 mm
Descrizione Le colonne HisTrap excel sono preimpaccate con resine di affinità Ni Sepharose excel per la cattura e la purificazione di proteine marcate con istidina secrete in surnatanti di colture cellulari eucariotiche tramite cromatografia di affinità con ioni metallici immobilizzati (IMAC).
Portata Da 150 a 600 cm/ora
Materiale Polipropilene
Intervallo di pH 2 - 12
Support Type Agarosio altamente reticolato 6%
Content And Storage Da 4° a 30 °C
Pressione operativa max 5 bar (0.5 MPa, 70 psi)
Quantità 5 x 1 ml
Tipo Colonna HisTrap Excel
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HisTrap excel, 5 x 1 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol