Learn More
Cytiva Colonne HisTrap™ FF: 16 x 25 mm
Codice prodotto. 10126414 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 × 1 ml
100 x 1 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10126414 5 × 1 ml pezzi 5
11595674 100 x 1 mL pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10126414 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17531901
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per ottimizzare la purificazione di proteine marcate con istidina direttamente da cellule omogeneizzate non chiarificate mediante cromatografia di affinità con ioni metallici immobilizzati (IMAC). Le colonne Cytiva Life Sciences™ HisTrap™ FF: colonna da 16 x 25 mm pronta per l'uso, preimpaccata con Ni Sepharose™ 6 Fast Flow precaricato.
  • Prepacked with precharged Ni Sepharose™ 6 Fast Flow media
  • Column material: polypropylene
  • Bed dimensions: 16 × 25mm
  • Flow velocity: <20mL/min.
  • Protein binding capacity of ∽40mg/mL media with negligible nickel ion leakage
  • Compatible with wide range of reducing agents, detergents, denaturants, and other additives
  • Simple operation with syringe, perstaltic pump, or chromatographic system
  • Columns may be connected in series to increase capacity
Medium
  • Matrix: 6% cross-linked agarose
  • Average particle size: 90μm
  • pH stability working range: 3 to 12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume letto 5
Diametro (sistema imperiale) interno 0,6in.
Diametro (sistema metrico) interno 16 mm
Descrizione HisTrap FF is a ready-to-use column, prepacked with precharged Ni Sepharose 6 Fast Flow for preparative purification of histidine-tagged recombinant proteins by immobilized metal ion affinity chromatography (IMAC).
Portata <20 ml/min.
Materiale Polipropilene
Intervallo di pH Da 3 a 12
Support Type Agarosio reticolato 6%
Content And Storage Da 4 °C a 30 °C in 20% di etanolo
Pressione operativa max 5 bar (0.5 MPa, 70 psi)
Quantità 5 × 1 ml
Tipo Colonna HisTrap
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HisTrap FF, 1 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • EUH208-Contiene nickel. Può provocare una reazione allergica.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/antideflagranti; lostesso dicasi per tutte le attrezzaturedi manipolazione delmateriale./ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
  • P405-Conservare sotto chiave.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, Nickel