Learn More
Cytiva Colonne preimpaccate HisTrap™ FF grezzo
Codice prodotto. 11723219 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 x 5 ml
60 ml
100 x 1 mL
100 x 5 mL
Portata:
<20 ml/min.
<4 ml/min.
Dimensione della confezione:
25 ML
pezzi 100
pezzi 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Portata Dimensione della confezione
11723219 5 x 5 ml <20 ml/min. 25 ML
10685355 60 ml <4 ml/min. pezzi 5
11515674 100 x 1 mL <4 ml/min. pezzi 100
11800083 100 x 5 mL <20 ml/min. pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11723219 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17528601
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per la purificazione diretta di proteine marcate con istidina da lisati cellulari non chiarificati omogeneizzati. Le colonne preimpaccate grezze Cytiva Life Sciences™ HisTrap™ FF offrono la praticità di una facile purificazione a singolo passaggio di proteine marcate con istidina tramite cromatografia di affinità con ioni metallici immobilizzati (IMAC).
  • Prepacked with Ni Sepharose™ 6 Fast Flow media
  • Binding capacity approximately 40mg/mL medium with negligible Ni2+ leakage
  • Maximum pressure: 3 bar
  • Column material: polypropylene
  • Compatible with wide variety of reducing agents, detergents, denaturants, and other additives
  • 1 and 5mL columns
Media
  • Matrix: 6% cross-linked agarose
  • Average particle size: 90μm
  • pH stability working range: 3 to 12
1mL columns
  • Bed dimensions: 7 x 25mm
  • Flow velocity: <4mL/min.
5mL columns
  • Bed dimensions: 16 x 25mm
  • Flow velocity: <20mL/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume letto 5 ml
Diametro (sistema imperiale) interno 0,6in.
Diametro (sistema metrico) interno 16 mm
Descrizione HisTrap FF Crude columns are high binding capacity IMAC columns for his-tagged protein purification when scalability is needed.
Portata <20 ml/min.
Materiale Polipropilene
Intervallo di pH Da 3 a 12
Support Type Agarosio reticolato 6%
Content And Storage Da 4° a 30 °C
Pressione operativa max 5 bar (0.5 MPa, 70 psi)
Dimensione particelle Da 45 a 165 μm
Quantità 5 x 5 ml
Da utilizzare con (applicazione) Intended for research use only, and shall not be used in any clinical or in vitro procedures for diagnostic purposes
Tipo Colonna HisTrap FF grezzo
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HisTrap FF crude, 5 ml, 5 x 5 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • EUH208-Contiene Nickel. Può provocare una reazione allergica.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/antideflagranti; lostesso dicasi per tutte le attrezzaturedi manipolazione delmateriale./ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol