Learn More
Cytiva Colonne preimpaccate HisTrap™ HP
Codice prodotto. 15167956 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
1 x 5 ml
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Diametro (sistema metrico) interno:
7 mm
16 mm
Dimensione della confezione:
1mL
25mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Diametro (sistema metrico) interno Dimensione della confezione
15167956 1 mL 7 mm 1mL
10431065 5 x 1 ml 7 mm 5mL
11763209 1 x 5 ml 16 mm 5mL
11773209 5 x 5 ml 16 mm 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15167956 Fornitore Cytiva N. del fornitore 29051021
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Per la purificazione diretta di proteine marcate con istidina da cellule non chiarificate omogeneizzate. Le colonne Cytiva Life Sciences™ HisTrap™ HP sono preimpaccate con Ni Sepharose™ High Performance e consentono la facile purificazione in un solo passaggio di proteine marcate con istidina tramite cromatografia di affinità con ioni metallici immobilizzati (IMAC).
  • Prepacked with Ni Sepharose™ High Performance medium
  • Negligible nickel ion leakage
  • Pressure Max: 3 bar
  • Column material: polypropylene
  • 1 and 5mL columns
  • Compatible with a wide range of reducing agents, detergents, denaturants, and other additives
  • Manual operation with syringe, pump or chromatography system
Media
  • Matrix: 6% cross-linked agarose
  • Average particle size: 34μm
  • pH stability working range: 3 to 12
1mL columns
  • Bed Dimensions: 7 x 25mm
  • Flow velocity: 4mL/min.
5mL columns
  • Bed Dimensions: 16 x 25mm
  • Flow velocity: 5mL/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volume letto 1 mL
Diametro (sistema imperiale) interno 0.2 in.
Diametro (sistema metrico) interno 7 mm
Descrizione HisTrap HP are nickel-charged IMAC columns for high resolution his-tagged protein purification with high binding capacity for maximized recovery.
Portata 4 mL/min. (1 mL), 5 mL/min. (5 mL)
Materiale Polipropilene
Intervallo di pH 3 to 12
Support Type Agarosio altamente reticolato 6%
Content And Storage 4°C to 30°C
Pressione operativa max 5 bar (0.5 MPa, 70 psi)
Quantità 1 mL
Tipo Pre-packed Column
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • HisTrap HP
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Hazard Statement
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, nickel
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.