Learn More
Cytiva HiTrap Albumin and IgG Depletion
Codice prodotto. 11711417 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
25 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11711417 25 mm pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11711417 Fornitore Cytiva N. del fornitore 28946603
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-09-2027
HiTrap Albumin and IgG Depletion is a prepacked columns for the depletion of albumin and IgG from human serum and plasma. The columns are prepacked with high performance SepharoseTM based media with an affinity for human serum albumin (HSA) and IgG
  • HiTrap Albumin and IgG Depletion is a prepacked column for the depletion of albumin and IgG from human serum or plasma.
  • HiTrap Albumin and IgG Depletion column provides rapid and easy processing in a convenient format for handling larger sample volumes (∼150 μl) using a liquid chromatography system or manually using a syringe.
  • Columns are prepacked with high performance Sepharose based media with an affinity for human serum albumin (HSA) and IgG.
  • High depletion capacity, removes > 95% HSA and > 90% IgG, with high reproducibility.
  • Simple and fast procedure.
  • Removal of albumin and IgG allows a higher load of less abundant proteins to be included in the analysis and detection of more proteins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diametro (sistema metrico) 7 mm
Portata <4 mL/min
Lunghezza (sistema metrico) 25 mm
Tipo di legante Recombinant Protein G fragment and recombinant Protein binding HAS
Dimensione particelle 34 μm
pH 3 to 9
Volume (sistema metrico) 1 mL
Con tappo No
Materiale Polypropylene
Product Type Guard Cartridge
compliance-icons
Product Identifier
  • HiTrap Albumin & IgG Depletion
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Hazard Statement
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.