Descrizione
AVB Sepharose High Performance is an affinity resin designed for the purification of adeno associated virus (AAV). It enables purification of adeno associated viruses in one step with high purity and excellent yields.
- One step purification of adeno associated viruses
- Affinity resin with high selectivity and low background binding
- Large surface area to give enhanced capacity
- Prepacked HiTrap columns for simple operation with a syringe, pump, or chromatographic system
- It is expected to have affinity for most of the other adeno associated virus subclasses
- The ligand is a 14 kD fragment from a single chain antibody, expressed in yeast
Specifica
Specifica
| Quantità | 5 x 1 mL |
| Stabilità | Stable to all commonly used aqueous buffers |
| Da utilizzare con (applicazione) | One Step Purification of Adeno Associated Viruses |
| Requisiti di stoccaggio | Store prepacked column at 4°C to 30°C in 20% Ethanol and Media at 4°C to 8°C in 20% Ethanol. |
| Capacità di legame | >10▿12 genecopies/mL Chromatography Mediμm |
| Product Type | HiTrap AVB Sepharose HP Column |
| Diametro (sistema metrico) interno | 7 mm |
| Portata | <150 cm/hr |
| Dimensione particelle | 24 to 44 μm |
| Altezza letto (sistema metrico) | 25 mm |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- HiTrap AVB Sepharose High Performance 1 ml,5 x 1 ml
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P235-Conservare in luogo fresco.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol