Learn More
Cytiva Colonne HiTrap™ Blue HP
Codice prodotto. 10084734 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 x 5 ml
5 x 1mL
Portata:
<20 ml/min.
<4 mL/min.
Volume letto:
1mL
5 ml
Diametro (sistema metrico) interno:
0.7cm
1.6 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Portata Volume letto Diametro (sistema metrico) interno unitSize
10084734 5 x 1mL <4 mL/min. 1mL 0.7cm pezzi 5
11758448 1 x 5 ml <20 ml/min. 5 ml 1.6 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10084734 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17041201
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For purifying albumin, enzymes including NAD+ and NADP+, coagulation factors, interferons and related proteins
  • Prepacked with Blue Sepharose High Performance media
  • Cibacron Blue F3G-A, ligand, is covalently attached to the 6% agarose medium
  • Stable over pH range 4 to 12 for use and 3 to 13 for cleaning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 5 x 1mL
Portata <4 mL/min.
Dimensione particelle 34 μm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Syringe, peristaltic pump or liquid chromato graphy system such as AKTA™ design or FPLC system
Volume letto 1mL
Product Type Blue HP Columns
Diametro (sistema metrico) interno 0.7cm
Da utilizzare con (applicazione) Purifying wide range of biomolecules, including albumin, interferon, a broad range of nucleotide-dependent Enzymes, alpha2-macroglobulin, coagulation facto rs and related Proteins
Altezza (sistema imperiale) 0.98 in.
Altezza (sistema metrico) 2.5cm
Tipo di legante 4mg Cibacron blue F3G-A/mL medium
Materiale Polypropylene
Pressione max 42psi
Intervallo di pH 4 to 12
Support Type 6% Highly Cross-linked Agarose
Tipo di campione Albumin, Interferon, Nucleotide-dependent Enzymes, a2-macroglobulin, Coagulation Factors and Related Proteins
Content And Storage 4° to 30°C
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • hitrap blue HP
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.