Learn More
Cytiva Colonne HiTrap™ Blue HP
Codice prodotto. 11758448 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 x 5 ml
5 x 1mL
Portata:
<20 ml/min.
<4 mL/min.
Volume letto:
1mL
5 ml
Diametro (sistema metrico) interno:
0.7cm
1.6 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Portata Volume letto Diametro (sistema metrico) interno Dimensione della confezione
11758448 1 x 5 ml <20 ml/min. 5 ml 1.6 cm Pezzo
10084734 5 x 1mL <4 mL/min. 1mL 0.7cm pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11758448 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17041301
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For purifying albumin, enzymes including NAD+ and NADP+, coagulation factors, interferons and related proteins
  • Prepacked with Blue Sepharose High Performance media
  • Cibacron Blue F3G-A, ligand, is covalently attached to the 6% agarose medium
  • Stable over pH range 4 to 12 for use and 3 to 13 for cleaning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 1 x 5 ml
Portata <20 ml/min.
Dimensione particelle 34μ m
Da utilizzare con (apparecchiatura) Siringa, pompa peristaltica o sistema cromatografico liquido quali AKTA™ o FPLC
Volume letto 5 ml
Product Type Blue HP Columns
Diametro (sistema metrico) interno 1.6 cm
Da utilizzare con (applicazione) Purificazione di un’ampia gamma di biomolecole, inclusi albumina, interferone, ampia gamma di enzimi nucleotidi dipendenti, alfa2-macroglobulina, fattori di coagulazione e proteine correlate
Altezza (sistema imperiale) 0.98 in.
Altezza (sistema metrico) 2.5 cm
Tipo di legante 4 mg di Cibacron Blue F3G-A/ml di terreno
Materiale Polipropilene
Pressione max 42 psi
Intervallo di pH Da 4 a 12
Support Type Agarosio altamente reticolato 6%
Tipo di campione Albumina, interferone, ampia gamma di enzimi nucleotidi dipendenti, a2-macroglobulina, fattori di coagulazione e proteine correlate
Content And Storage Da 4° a 30 °C
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • hitrap blue HP 5ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol