Learn More
Cytiva HiTrap™ Butyl FF Columns
Codice prodotto. 10054244 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Volume letto:
1 mL
5 mL
Diametro (sistema metrico) interno:
7 mm
16 mm
Portata:
< 1 mL/min
< 5 mL/min
Dimensione della confezione:
pezzi 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Volume letto Diametro (sistema metrico) interno Portata unitSize
10054244 5 x 1 mL 1 mL 7 mm < 1 mL/min pezzi 5
11525035 5 x 5 mL 5 mL 16 mm < 5 mL/min pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10054244 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17135701
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Prepacked columns for convenient and fast separations
  • Flexible design for use with a syringe, laboratory pump or chromatography system
  • Available in 1mL and 5mL sizes
  • High flowrates and high capacities
  • Easy scale-up achieved by connecting columns in series
  • Maximum flowrates: 4mL/min. for 1mL columns and 20mL/min. for 5mL columns
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume letto 1 mL
Diametro (sistema imperiale) interno 0.275 in.
Diametro (sistema metrico) interno 7 mm
Product Type HiTrap Butyl FF
Portata < 1 mL/min
Da utilizzare con (applicazione) For Screening of Selectivity, Binding and Elution Conditions, as Well as Small Scale Purifications
Quantità 5 x 1 mL
Altezza (sistema imperiale) 0.984 in.
Altezza (sistema metrico) 25 mm
Tipo di legante Butyl
Materiale Polypropylene
Tipo di media Butyl Sepharose 4 Fast Flow
Pressione max 5 bar [0.5 MPa] (70 psi)
Dimensione particelle 45 to 165 μm
Intervallo di pH 3 to 13
Support Type 4% Cross-linked Agarose
Requisiti di stoccaggio 4°C to 30°C, 20% Ethanol
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HiTrap Butyl FF 1 ml, 5 x 1 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.