Learn More
Cytiva Colonne HiTrap™ Butyl HP
Product Code. 11570634 Shop All Cytiva Products
Change view
Click to view available options
Quantità:
5 x 1 mL
5 x 5 ml
Volume letto:
1 mL
5 ml
Diametro (sistema metrico) interno:
7 mm
16 mm
Portata:
< 1 mL/min
5 ml/min.
Unit Size:
pezzi 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Volume letto Diametro (sistema metrico) interno Portata Unit Size
11570634 5 x 5 ml 5 ml 16 mm 5 ml/min. pezzi 5
10774547 5 x 1 mL 1 mL 7 mm < 1 mL/min pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11570634 Supplier Cytiva Supplier No. 28411005
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Colonne preimpaccate per separazioni pratiche e rapide. Le colonne Cytiva HiTrapTM Butyl HP sono utilizzate per la purificazione di proteine su scala ridotta e lo screening di condizioni di legame ed eluizione.
  • Flexible design for use with a syringe, laboratory pump or chromatography system
  • Available in 1mL and 5mL sizes
  • High flowrates and high capacities
  • Easy scale-up achieved by connecting columns in series
  • Maximum flowrates: 4mL/min. for 1mL columns and 20mL/min. for 5mL columns
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volume letto 5 ml
Diametro (sistema imperiale) interno 0.629 in.
Diametro (sistema metrico) interno 16 mm
Product Type Colonna HiTrap Butyl HP
Portata 5 ml/min.
Da utilizzare con (applicazione) Siringa, pompa singola da laboratorio o sistema cromatografico, purificazione di proteine su scala ridotta e screening di condizioni di legame ed eluizione
Quantità 5 x 5 ml
Altezza (sistema imperiale) 1.181 in.
Altezza (sistema metrico) 30 mm
Tipo di legante Butile
Materiale Polipropilene
Tipo di media Butyl Sepharose
Pressione max 5 bar [0.5 MPa] (70 psi)
Dimensione particelle Da 24 a 44 μm
Intervallo di pH Da 3 a 13
Support Type Agarosio reticolato
Requisiti di stoccaggio Da 4° a 30 °C
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • HiTrap Butyl HP 5 ml, 5 x 5 ml
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Hazard Statement
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol