Learn More
Cytiva HiTrap™ Butyl-S FF Columns
Codice prodotto. 10481085 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Diametro (sistema imperiale) interno:
0.275 in.
0.629 in.
Portata:
< 1 mL/min
5 mL/min
Dimensione della confezione:
pezzi 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Diametro (sistema imperiale) interno Portata Dimensione della confezione
10481085 5 x 1 mL 0.275 in. < 1 mL/min pezzi 5
11584955 5 x 5 mL 0.629 in. 5 mL/min pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10481085 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17097813
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Designed for purification of relatively strong hydrophilic molecules at low salt concentrations
  • Useful for removal of strong hydrophobic contaminants, such as lipoproteins, lipids, pigments and more from biological samples
  • Used successfully for large-scale purification of recombinant Hepatitis B virus surface antigen (rec-HBsAg) from CHO cells
  • Robust production with high reproducibility
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume letto 1 mL
Diametro (sistema imperiale) interno 0.275 in.
Diametro (sistema metrico) interno 7 mm
Product Type HiTrap Butyl-S FF column
Portata < 1 mL/min
Da utilizzare con (applicazione) For Screening of Selectivity, Binding and Elution Conditions, as Well as Small Scale Purifications
Quantità 5 x 1 mL
Tipo di legante Butyl-S
Materiale Polypropylene
Pressione max 5 bar [0.5 MPa] (70 psi)
Dimensione particelle 45 to 165 μm
Intervallo di pH 3 to 13
Support Type 6% Cross-linked Agarose
Requisiti di stoccaggio 4°C to 30°C, 20% Ethanol
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HiTrap Butyl-S FF 1 ml, 5 x 1 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol