Learn More
Cytiva HiTrap™ Capto™ Adhere Column
Codice prodotto. 16360896 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
25 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
16360896 25 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16360896 Fornitore Cytiva N. del fornitore 29400456
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Prepacked with Capto™ Adhere, a multimodal BioProcess ion exchange resin designed to remove contaminants in post-protein A purification
  • A strong anion exchanger with multimodal functionality
  • Designed for post-protein A purification of monoclonal antibodies
  • Removal of leached protein A, aggregates, host cell proteins, nucleic acids, and viruses from monoclonal antibodies is performed in flowthrough mode at which the antibodies pass directly through the column while the contaminants are adsorbed
  • For optimal performance of Capto adhere, screening/optimization of loading conditions are required
  • High capacity and productivity in flowthrough mode
  • Savings in time and operating costs with a two-step chromatographic process
  • Wide operational window of pH and conductivity
  • Prepacked HiTrap columns for easy screening and convenient process development
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) 7 mm
Portata <4 mL/min
Da utilizzare con Removal of Contaminants to Formulation Levels in Post Protein A Purification
Tipo di funzionalità/interazione Strong Anion Exchanger with Multimodal Functionality
Lunghezza (sistema metrico) 25 mm
Tipo di legante N-benzyl methyl ethanolamine
Pressione max 5 bar (70 psi)
Quantità 1 Ea.
Matrix Capto
Volume (sistema metrico) 1 mL
Product Type Prepacked Column
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • HiTrap Capto adhere, 1 x 1 ml
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Hazard Statement
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.