Learn More
Cytiva HiTrap™ Capto™ Adhere Impres Multimodal Chromatography Column
Codice prodotto. 15191546 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione particelle:
40 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione particelle Dimensione della confezione
15191546 40 μm pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15191546 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17371510
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Includes
Certificate of Analysis
Ready-to-use column for screening and small-scale protein purifications using ion exchange chromatography (IEX)
  • Pre-packed with BioProcess™ Capto adhere ImpRes strong anion exchange multimodal medium
  • High-resolution beads and ligand selectivity ensures high yields
  • Efficient removal of aggregates, viruses, and main contaminants in MAb processes
  • For screening of selectivity, binding, and elution conditions
  • Binds proteins at high or low ionic strength
  • Removes contaminants such as DNA, host cell proteins (HCP), leached protein A, aggregates and viruses efficiently
  • Allows effective, high-resolution polishing of MAb
  • Allows separation of MAb charged variants
Avoid using oxidizing agents, anionic detergents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Certificate of analysis
Da utilizzare con (applicazione) MAbs Purification
Gruppo a scambio ionico Anion
Pressione max 43.51 psi
Dimensione particelle 40 μm
Tipo Chromatography Column
Spessore pellicola 40 μm
Materiale Polypropylene
Materiale di impaccamento HiTrap
Diametro (sistema metrico) interno 7.7 mm
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • hitrap capto adhere impres
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol