Learn More
Cytiva HiTrap Capto Butyl
Codice prodotto. 15509244 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume letto:
1 mL
5 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume letto Dimensione della confezione
15509244 1 mL pezzi 5
15519244 5 mL pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15509244 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17545908
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Capto Phenyl (High sub) and Capto Butyl are hydrophobic interaction chromatography (HIC) resins used in the capture and intermediate stages of protein purification
  • Aliphatic ligand coupled with a flexible spacer for laboratory and process applications requiring a HIC resin with low to resin hydrophobicity
  • Highly rigid matrix enables high flow rates, long bed heights and faster throughput
  • Improves productivity and process economy in downstream operations
  • Narrow specification range ensures robust performance in sensitive processes
  • Excellent chemical stability allows cleaning with all standard CIP solutions, including 1 M sodium hydroxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume letto 1 mL
Diametro (sistema metrico) interno 7 mm
Portata < 600 cm/h
Da utilizzare con (applicazione) Hydrophobic Interaction Chromatography
Quantità 5 x 1 mL
Altezza (sistema metrico) 25 mm
Requisiti di stoccaggio 4 to 30 °C, 20% Ethanol
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HiTrap Capto Butyl 1 ml, 5 x 1 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.