Descrizione
- An excellent alternative to size‐exclusion chromatography (SEC) resins that are typically employed in the final stages of virus purification in vaccine manufacturing
- Novel core bead technology and multimodal ligands provide dual functionality, size exclusion, and binding chromatography
- Prepacked HiTrap™ columns for easy screening and convenient process development, as well as small scale purification
- High capacity and productivity in flowthrough mode
- Wide operational window of pH and conductivity
Specifica
Specifica
| Quantità | 5/Pk. |
| Volume letto | 1 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Intermediate Purification, and Polishing of Viruses and Large Biomolecules |
| Pressione max | 0.5 MPa (5 bar) |
| Fase stazionaria | Capto™ Core 400 |
| Linea di prodotti | HiTrap |
| Tipo di colonna | Prepacked HiTrap™ Column |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- hitrap capto core 400
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- P235-Conservare in luogo fresco.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol