Learn More
Cytiva HiTrap™ Capto™ DEAE Column
Codice prodotto. 16370896 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
25 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
16370896 25 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16370896 Fornitore Cytiva N. del fornitore 29400457
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Prepacked with a weak anion exchange chromatography resin for screening and small-scale protein purifications
  • HiTrap Capto DEAE has a weak diethylaminoethyl anion exchanger coupled to a chemically modified, high-flow agarose matrix
  • The modified agarose matrix provides greater particle rigidity without compromising pore size, which allows more flexibility in process-scale applications
  • High dynamic binding capacity is achieved with a dextran surface extender that coats the agarose matrix
  • For screening and small-scale protein purifications using ion exchange chromatography (IEX)
  • High-throughput resin for capture and intermediate purification, excellent choice for process-scale purification
  • Combining high binding capacity, high flow rate, and low back pressure reduces process cycle times and improves productivity at process scale
  • Rigid agarose matrix enables high bed heights and purification of viscous samples at high flow rates
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Formato colonna HiTrap™ Column
Diametro (sistema metrico) 7 mm
Portata <4 mL/min
Gruppo a scambio ionico Weak anion
Lunghezza (sistema metrico) 25 mm
Tipo di legante DEAE
Pressione max 5 bar (70 psi)
pH 2 to 12
Quantità 1 Ea.
Matrix Capto
Volume (sistema metrico) 1 mL
Tecnica Ion Exchange Chromatography
Product Type Prepacked Column
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • HiTrap Capto DEAE, 1 x 1 ml
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Hazard Statement
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.