Description
- High-throughput medium for capture and intermediate purification
- For process-scale purification
- Combined properties of high binding capacity, high flowrate and low back-pressure properties reduce process cycle times and improve productivity
- Rigid agarose matrix enables high bed heights and purification of viscous samples at high flowrates
- High dynamic binding capacity is achieved through dextran surface extender coating on the agarose matrix
Specifications
Specifications
| Descrizione | HiTrap Capto DEAE |
| Materiale colonna | Polypropylene |
| Diametro (sistema imperiale) interno colonna | 0.63 in. |
| Matrix | Highly cross-linked agarose with dextran surface extender |
| Portata | <20 mL/min. |
| Da utilizzare con (applicazione) | HiTrap Capto DEAE is a weak anion exchanger prepacked with BioProcess Capto resins for screening and small-scale protein purifications using ion exchange chromatography (IEX). |
| Tipo di legante | Diethylaminoethyl |
| Content And Storage | 4°C to 30°C in 20% Ethanol |
| Diameter (Metric) Inner Column | 16 mm |
| Volume (sistema metrico) | 5 mL |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- HiTrap Capto DEAE 5 ml, 5 x 5 ml
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P235-Conservare in luogo fresco.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol