Learn More
Cytiva HiTrap™ Capto™ MMC Column
Codice prodotto. 16340906 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
25 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
16340906 25 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16340906 Fornitore Cytiva N. del fornitore 29400465
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Prepacked with a multimodal ion exchange chromatography resin for direct load of clarified feedstocks
  • Prepacked with a multimodal BioProcess ion exchange resin that offers a different selectivity compared to traditional ion exchangers
  • Binds proteins at high or low ionic strength
  • Resin may be used for direct load of clarified feedstocks, without prior dilution to reduce the conductivity of the starting material
  • Can be used to bind proteins at the conductivity of the feed material, and to solve specific purification challenges
  • To minimize tedious sample preparation, the top filter in HiTrap Capto MMC is optimized for loading sonicated unclarified cell lysate directly on the column
  • The ligand contains a carboxyl group, making it a weak cation exchanger, which may cause it to interact with proteins in many different ways
  • High dynamic binding capacity at high conductivity
  • Selectivity allows binding in the presence of salt
  • High volume throughput
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) 7 mm
Portata <4 mL/min
Da utilizzare con Direct Load of Clarified Feedstocks
Gruppo a scambio ionico Multimodal Weak Cation
Lunghezza (sistema metrico) 25 mm
Pressione max 5 bar (70 psi)
Dimensione particelle 75 μm
pH 2 to 14
Quantità 1 Ea.
Temperatura 4°C to 30°C
Capacità di legame >45 mg BSA/mL medium
Matrix Highly Cross-Linked Agarose
Volume (sistema metrico) 1 mL
Tecnica Multimodal Ion Exchange Chromatography
Product Type Prepacked Column
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HiTrap Capto MMC, 1 x 1 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol