Learn More
Cytiva HiTrap Capto MMC Columns
Codice prodotto. 10480315 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 x 1mL
5 x 5mL
Diametro (sistema imperiale) interno:
0.27 in.
0.62 in.
Portata:
<4 mL/min.
300kPa at 600cm/hr.
Pressione max:
3 bar
44 bar
Dimensione della confezione:
pezzi 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Diametro (sistema imperiale) interno Portata Pressione max Dimensione della confezione
10480315 5 x 1mL 0.27 in. <4 mL/min. 44 bar pezzi 5
11748408 5 x 5mL 0.62 in. 300kPa at 600cm/hr. 3 bar pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10480315 Fornitore Cytiva N. del fornitore 11003273
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
HiTrap Capto MMC is prepacked with Capto MMC, a multimodal BioProcess ion exchange medium. The multimodal functionality gives a different selectivity compared with traditional ion exchangers and it binds proteins at high or low ionic strength.
  • High dynamic binding capacity at high conductivity.
  • Selectivity allows binding in the presence of salt.
  • High volume throughput.
  • HiTrap Capto MMC can be used to bind proteins at the conductivity of the feed material and to solve specific purification challenges.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tampone Aqueous Buffer
Product Type HiTrap Capto MMC column
Volume letto 1mL
Diametro (sistema imperiale) interno 0.27 in.
Diametro (sistema metrico) interno 7mm
Quantità 5 x 1mL
Altezza (sistema imperiale) 0.98 in.
Altezza (sistema metrico) 25mm
Portata <4 mL/min.
Materiale Polypropylene
Pressione max 44 bar
Intervallo di pH 2 to 12
Dimensione particelle 75μm
Support Type Highly Cross-linked Agarose
Content And Storage 4° to 30°C
Tipo di colonna Affinity Column
Da utilizzare con (applicazione) Bind Proteins at the conductivity of the feed material and to solve specific purification challenges
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • hitrap capto MMC
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.