Descrizione
- High dynamic binding capacity at high conductivity.
- Selectivity allows binding in the presence of salt.
- High volume throughput.
- HiTrap Capto MMC can be used to bind proteins at the conductivity of the feed material and to solve specific purification challenges.
Specifica
Specifica
| Tampone | Aqueous Buffer |
| Product Type | HiTrap Capto MMC column |
| Volume letto | 5mL |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.62 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 16mm |
| Quantità | 5 x 5mL |
| Altezza (sistema imperiale) | 0.98 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 25mm |
| Portata | 300kPa at 600cm/hr. |
| Materiale | Polypropylene |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- hitrap capto MMC 5ml
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol