Learn More
Cytiva HiTrap™ Capto™ MMC Impres Multimodal Chromatography Column
Codice prodotto. 15181546 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione particelle:
40 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione particelle Dimensione della confezione
15181546 40 μm pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15181546 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17371610
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Ready-to-use column for screening and small-scale protein purifications using ion exchange chromatography (IEX)
  • High-resolution beads and ligand selectivity ensures high yields
  • Enables use of platform approach to MAb process development
  • Displays broad pH/salt operational window
  • For screening of selectivity, binding, and elution conditions
  • Removes contaminants such as DNA, host cell proteins (HCP), leached protein A, and aggregates
  • Can be used in initial polishing step in MAb purification processes, as well as for polishing of antibody fragments such as domain antibodies
Avoid using oxidizing agents, cationic detergents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Da utilizzare con (applicazione) HPLC, MAbs Purification
Pressione max 300,000 psi
Dimensione particelle 40 μm
compliance-icons
Produktidentifikator
  • hitrap capto MMC impres
Signalwort
  • Attenzione
Gefahrenkategorie
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Sicherheitshinweis
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.