Learn More
Cytiva HiTrap™ Capto™ Octyl
Codice prodotto. 15529271 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15529271 5/Pk. pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15529271 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17546508
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Columns are prepacked with Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) Media, used in the capture and intermediate stages of protein purification
  • Improved productivity and process economy in downstream operations
  • Very high flow rates and large sample volume processing
  • Excellent chemical stability
  • Ligand Concentration: ∼5 μmol/mL resin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume letto 1 mL
Product Type Pre-packed Column
Portata ≥ 600 cm/hr
Da utilizzare con (applicazione) Initial Verification and Further Optimization Using a Chromatography System
Quantità 5/Pk.
Tipo di legante Octyl
Tipo di media Capto™ Octyl
Dimensione particelle ∼75 μm
Intervallo di pH 3 to 13
Linea di prodotti HiTrap
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HiTrap Capto Octyl 1 ml, 5 x 1 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol