Learn More
Cytiva HiTrap Capto Phenyl (High Sub)
Codice prodotto. 15599234 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume letto:
1 mL
5 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume letto Dimensione della confezione
15599234 5 mL pezzi 5
15519271 1 mL pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15599234 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17545109
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Capto Phenyl (High sub) and Capto Butyl are hydrophobic interaction chromatography (HIC) resins used in the capture and intermediate stages of protein purification
  • Hydrophobic interaction chromatography (HIC) resins
  • Used in the capture and intermediate stages of protein purification
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume letto 5 mL
Diametro (sistema metrico) interno 16 mm
Portata < 600 cm/h
Da utilizzare con (applicazione) Hydrophobic Interaction Chromatography
Quantità 5 x 5 mL
Altezza (sistema metrico) 25 mm
Requisiti di stoccaggio 4 to 30 °C, 20% Ethanol