Learn More
Cytiva HiTrap Capto Phenyl ImpRes
Codice prodotto. 15407840 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume letto:
1 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume letto Dimensione della confezione
15407840 1 mL pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
The temperature difference between the fluid running through the column and the ambient temperature in the room should never be greater than 20°C
Codice prodotto. 15407840 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17548411
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
The temperature difference between the fluid running through the column and the ambient temperature in the room should never be greater than 20°C
HiTrap Capto Phenyl ImpRes is prepacked with BioProcess Capto Phenyl ImpRes resins for screening and small-scale protein purifications using hydrophobic interaction chromatography.
  • High-throughput resin for intermediate and polishing protein purification, excellent choice for process-scale purification
  • Columns for screening of selectivity, binding and elution conditions, as well as small scale purifications
  • The combined properties of high binding capacity, high flow rate, and low back pressure reduces process cycle times and improves productivity at process scale
  • Excellent chemical stability allows cleaning with all standard CIP solutions, including 1 M sodium hydroxide
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Volume letto 1 mL
    Portata Up to 220 cm/h in a 1 m diameter column with a bed height of 20 cm at 20°C; measured using process buffers with the same viscosity as water at 300 kPa
    Altezza (sistema metrico) 25 mm
    Tipo di legante Phenyl
    Pressione max 5 bar [0.5 MPa] (70 psi)
    Dimensione particelle 40 μm
    Intervallo di pH pH 3 to 13
    Requisiti di stoccaggio 20% ethanol at 4°C to 30°C
    compliance-icons
    Identificativo prodotto
    • HiTrap Capto Phenyl ImpRes, 1 ml, 5 x 1 ml
    Avvertenza
    • Attenzione
    Categoria di pericolo
    • Liquido infiammabile Categoria 3
    Indicazioni di pericolo
    • H226-Liquido e vapori infiammabili.
    Consigli di prudenza
    • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
    • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
    • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
    • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
    • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
    • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
    Informazioni supplementari
    • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
    • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.