Learn More
Cytiva HiTrap™ Capto™ PlasmidSelect
Codice prodotto. 15958862 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume del letto (sistema metrico):
1 mL
5 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume del letto (sistema metrico) Dimensione della confezione
15958862 1 mL pezzi 5
15968862 5 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15958862 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17549911
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
For the purification of supercoiled DNA to high quality for gene therapy and DNA vaccine applications
  • High-flow purification of supercoiled DNA from research scale to cGMP production
  • Flexible process design due to a large operational window of flow velocities and bed heights
  • Higher throughput for improved productivity and process economy
  • Hydrophilic properties of base matrix prevent non-specific binding
  • BioProcess resin supported for industrial applications
  • Convenient small-scale purification, process development, and scale-up using prepacked HiTrap™ columns
  • Capto™ PlasmidSelect is based on a rigid base matrix, delivering excellent pressure-flow properties to plasmid production
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Purification of Supercoiled DNA From Research Scale to cGMP Production
Product Type Chromatography Resin
Portata <4 mL/min (Max)
Pressione max 5 bar (0.5 MPa)
Matrix Capto™ PlasmidSelect
Volume del letto (sistema metrico) 1 mL
Quantità confezione 5/Pk.
Diametro (sistema metrico) 0.7 cm
Lunghezza (sistema metrico) 2.5 cm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Privacy Policy.