Learn More
Cytiva HiTrap™ Capto™ Q Column
Codice prodotto. 16350906 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16350906 1 Ea. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16350906 Fornitore Cytiva N. del fornitore 29401107
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Prepacked with a strong anion exchange modern resin for small scale protein purification
  • Capto Q resin couples a quaternary ammonium (Q) strong anion exchanger to a chemically modified, high-flow agarose matrix
  • The rigid agarose matrix provides greater particle rigidity without compromising pore size to allow for high bed volume and purification of viscous samples at high flow rates
  • High dynamic binding capacity is achieved with a dextran surface extender that coats the agarose matrix
  • Combining high binding-capacity, high flow rate, and low back pressure reduces process cycle times and improves productivity at process scale
  • Suitable for screening of selectivity, binding and elution conditions, and for small-scale purifications
  • Optimized for capture and intermediate protein purification
  • Convenient HiTrap format for easy connection to a syringe, peristaltic pump, or chromatography system such as an ÄKTA system
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Matrix High Flow Agarose with a Dextran Surface Extender
Portata <4 mL/min
Da utilizzare con (applicazione) Ion Exchange Chromatography
Content And Storage 4°C to 30°C in 20% Ethanol
Binding Strength >100 mg BSA/mL medium, > 150 mg ovalbumin/mL medium
Pressione operativa max 5 bar (70 psi)
Diameter (Metric) Inner Column 7 mm
Volume (sistema metrico) 1 mL
pH 2 to 12
Quantità 1 Ea.
Lunghezza (sistema metrico) 25 mm
Gruppo a scambio ionico Strong Anion, Quarternary Ammonium (Q)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HiTrap Capto Q, 1 x 1 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.