Descrizione
- HiTrap column prepacked with Capto Q ImpRes resin
- Designed to offer quality and flexibility in process-scale applications
- Scaling up allows for high resolution combined with quick flow rates
- Capto Q ImpRes resin couples a quarternary ammonium (Q) strong anion exchanger to a chemically modified, high-flow agarose matrix
- Matrix provides greater particle rigidity without compromising pore size to allow for high bed heights and purification of viscous samples at high flow rates
- Combining high binding capacity, high flow rate, and low back pressure reduces process cycle times and improves productivity at process scale
- Suitable for screening selectivity, binding and elution conditions, and for small-scale purifications
- Optimized for intermediate and polishing protein purification
- Convenient HiTrap format for easy connection to a syringe, peristaltic pump, or chromatography system such as an ÄKTA system
Specifica
Specifica
| Descrizione | High Resolution Protein Purification |
| Matrix | High-Flow Agarose |
| Portata | <4 mL/min |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ion Exchange Chromatography |
| Content And Storage | Store at 4°C to 30°C, in 20% Ethanol |
| Binding Strength | >55 mg BSA/mL medium, > 48 mg β-lactoglobulin/mL medium |
| Formato | HiTrap™ Column |
| Pressione operativa max | 5 bar (70 psi) |
| Tipo di colonna | Pre-packed Column |
| Diameter (Metric) Inner Column | 7 mm |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- hitrap capto q impres
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol