Learn More
Cytiva HiTrap™ Capto™ Q ImpRes IEX Columns
Codice prodotto. 10734572 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Portata:
<20 mL/min.
<4 mL/min.
Dimensione della confezione:
pezzi 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Portata unitSize
10734572 5 x 1 mL <4 mL/min. pezzi 5
11673074 5 x 5 mL <20 mL/min. pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10734572 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17547051
Powering Proteomics
Usa il codice promozionale 28003
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-throughput medium for intermediate and polishing protein purification
  • Combined properties of high binding capacity, high flow rate and low back pressure reduces process cycle times and improves productivity at process scale
  • Rigid agarose matrix enables high bed heights and purification of viscous samples at high flow rates
  • Screening of selectivity, binding and elution conditions, as well as small scale purifications
  • Strong quartenary amine anion exchanger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione HiTrap Capto Q ImpRes, 5 x 1 mL
Portata <4 mL/min.
Da utilizzare con (applicazione) HiTrap Capto Q ImpRes chromatography column is packed with a strong anion exchange modern resin for high resolution, small-scale protein purification.
Content And Storage 4°C to 30°C in 20% Ethanol
Diameter (Metric) Inner Column 7 mm
Volume (sistema metrico) 1 mL
Quantità 5 x 1 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HiTrap Capto Q ImpRes 1 ml, 5 x 1 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.