Learn More
Cytiva HiTrap™ Capto™ S Column
Codice prodotto. 16380896 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
25 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
16380896 25 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16380896 Fornitore Cytiva N. del fornitore 29400458
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Prepacked with a strong cation exchange modern resin for small scale protein purification
  • Capto S resin couples a sulfoethyl strong cation exchanger to a chemically modified, high-flow agarose matrix
  • The rigid agarose matrix provides greater particle rigidity without compromising pore size, which allows for high bed volume and purification of viscous samples at high flow rates
  • High dynamic binding capacity is achieved with a dextran surface extender that coats the agarose matrix
  • Combining high binding capacity, high flow rate, and low back pressure reduces process cycle times and improves productivity at process scale
  • Suitable for screening of selectivity, binding and elution conditions, and small-scale purifications
  • Optimized for capture and intermediate protein purification
  • Convenient HiTrap format for easy connection to a syringe, peristaltic pump, or chromatography system such as an ÄKTA system
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato colonna HiTrap™ Column
Diametro (sistema metrico) 7 mm
Portata <4 mL/min
Da utilizzare con Small Scale Protein Purification
Gruppo a scambio ionico Strong Cation
Lunghezza (sistema metrico) 25 mm
Tipo di legante Sulfoethyl (S)
Pressione max 5 bar (70 psi)
pH 4 to 12
Quantità 1 Ea.
Matrix Capto
Volume (sistema metrico) 1 mL
Tecnica Ion Exchange Chromatography
Product Type Prepacked Column
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HiTrap Capto S, 1 x 1 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 18% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.