Learn More
Cytiva HiTrap™ Capto™ S IEX Columns
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
5 mL
Quantità:
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
- High-throughput medium for capture and intermediate purification
- Useful for process-scale purification
- Combined properties of high binding capacity, high flowrate and low back-pressure properties reduce process cycle times and improve productivity
- Rigid agarose matrix enables high bed heights and purification of viscous samples at high flowrates
- High dynamic binding capacity is achieved through dextran surface extender coating on the agarose matrix
Specifica
Specifica
| Descrizione | HiTrap Capto S, 5 x 1 mL |
| Materiale colonna | Polypropylene |
| Diametro (sistema imperiale) interno colonna | 0.2 in. |
| Matrix | Highly cross-linked agarose with dextran surface extender |
| Portata | <4 mL/min. |
| Da utilizzare con (applicazione) | HiTrap Capto S chromatography column is prepacked with a strong cation exchange modern resin for small scale protein purification. |
| Tipo di legante | Sulfonate group |
| Content And Storage | 4°C to 30°C, 0.2M Sodium Acetate in 20% Ethanol |
| Diameter (Metric) Inner Column | 7 mm |
| Volume (sistema metrico) | 1 mL |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- HiTrap Capto S 1 ml, 5 x 1 ml
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/antideflagranti; lostesso dicasi per tutte le attrezzaturedi manipolazione delmateriale./ a prova di esplosione.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P235-Conservare in luogo fresco.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol