Learn More
Cytiva HiTrap™ Capto™ SP ImpRes IEX Columns
Codice prodotto. 11633074 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Portata:
<20 mL/min.
<4 mL/min.
Dimensione della confezione:
pezzi 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Portata Dimensione della confezione
11633074 5 x 5 mL <20 mL/min. pezzi 5
11623074 5 x 1 mL <4 mL/min. pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11633074 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17546855
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-throughput medium for intermediate and polishing protein purification
  • Combined properties of high binding capacity, high flow rate and low back pressure reduces process cycle times and improves productivity at process scale
  • Rigid agarose matrix enables high bed heights and purification of viscous samples at high flow rates
  • Screening of selectivity, binding and elution conditions, as well as small scale purifications
  • Strong sulfonate anion exchanger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Descrizione HiTrap Capto SP ImpRes, 5 x 5 mL
Portata <20 mL/min.
Da utilizzare con (applicazione) HiTrap Capto SP ImpRes chromatography column is packed with a strong cation exchange modern resin for high resolution, small-scale protein purification.
Content And Storage 4°C to 30°C, 0.2M Sodium Acetate in 20% Ethanol
Diameter (Metric) Inner Column 7 mm
Volume (sistema metrico) 5 mL
Quantità 5 x 5 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap Capto SP ImpRes 5 ml, 5 x 5 ml
Signalord
  • Attenzione
Farekategori
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Faresætning
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Sikkerhedssætning
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/antideflagranti; lostesso dicasi per tutte le attrezzaturedi manipolazione delmateriale./ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.