Learn More
Cytiva HiTrap Chelating Sepharose FF Media
Codice prodotto. 13485177 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 x 1 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
13485177 5 x 1 mL pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13485177 Fornitore Cytiva N. del fornitore 90100347
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Specifica
Quantità 5 x 1 mL
Stabilità Stable in all commonly used aqueous buffers
Requisiti di stoccaggio 4 to 30 deg.C, 20% Ethanol
Product Type HiTrap Chelating Sepharose FF Media
Dimensione particelle 45 to 165 μm
Materiale Polypropylene
Pressione max 100 kPa
Matrix 6% Cross-linked Agarose
Intervallo di pH 3 to 13
Volume del letto (sistema metrico) 1 mL
Tipo di legante Iminodiacetic acid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HiTrap Chelating Sepharose 6 Fast Flow, 5 x 1 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol