Learn More
Cytiva™ HiTrap™ Chromatography Columns with MabSelect™ VL Protein L Resin
Codice prodotto. p-7250485 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 x 1 mL
1 x 5 mL
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Volume letto:
1 mL
5 mL
Diametro (sistema metrico) interno:
7 mm
16 mm
Portata:
<20 mL/min.
<4 mL/min.
Dimensione della confezione:
25mL
5mL
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Volume letto Diametro (sistema metrico) interno Portata Dimensione della confezione
17841532 1 x 1 mL 1 mL 7 mm <4 mL/min. Pezzo
17847774 5 x 1 mL 1 mL 7 mm <4 mL/min. 5mL
17897764 1 x 5 mL 5 mL 16 mm <20 mL/min. 5mL
17817774 5 x 5 mL 5 mL 16 mm <20 mL/min. 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 17841532 Fornitore Cytiva™ N. del fornitore 17542051
Protein L affinity chromatography columns for capture of antibody Fabs, bispecifics, and other variants containing a kappa light chain.
  • Redesigned protein L ligand captures antibody Fabs, bispecifics, and other variants containing a kappa light chain with high binding capacity and improved alkaline stability
  • High dynamic binding capacity for efficient capture of target molecules
  • Stable when cleaned with 0.1 M NaOH, reducing risk for bioburden incidents
  • Provides good resolution for product-related impurities in the capture of bispecific antibodies
As the diversity of antibody variants increases, so does the need for chromatography resins that can capture and purify these variants. As an alternative to protein A, protein L can be used to capture antibody Fabs, bispecific antibodies, and other molecules containing kappa variants of the variable light (VL) chain. Protein L binds human kappa light chain subtypes 1, 3, and 4 and mouse kappa light chain subtype 1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume letto 1 mL
Diametro (sistema imperiale) interno 0.3 in.
Diametro (sistema metrico) interno 7 mm
Quantità 1 x 1 mL
Altezza (sistema imperiale) 1 in.
Altezza (sistema metrico) 25 mm
Portata <4 mL/min.
Pressione max 5 bar
Tipo di colonna Affinity Column
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Affinity Chromatography
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HiTrap MabSelect VL, 1 x 1 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol