Learn More
Cytiva HiTrap™ CM Sepharose Fast Flow IEX Columns
Codice prodotto. 11525025 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
5 mL
Quantità:
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Quantità Dimensione della confezione
11525025 5 mL 5 x 5 mL pezzi 5
10420695 1 mL 5 x 1 mL pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11525025 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17515501
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Weak cation exchanger for small-scale protein purifications
  • Convenient for rapid separations either alone or connected in series
  • Designed for use with syringe, peristaltic pump or chromatographic system
  • High flowrates and good scale-up potential
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione HiTrap CM FF
Diametro (sistema imperiale) interno colonna 0.6 in.
Portata <20 mL/min.
Da utilizzare con (applicazione) For method scouting, group separations, sample concentration and sample clean-up of charged biomolecules
Content And Storage 4°C to 30°C in 20% Ethanol
Tipo di colonna Pre-packed Column
Diameter (Metric) Inner Column 16 mm
Volume (sistema metrico) 5 mL
Quantità 5 x 5 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HiTrap CM FF 5 ml, 5 x 5 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/antideflagranti; lostesso dicasi per tutte le attrezzaturedi manipolazione delmateriale./ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol