Learn More
Cytiva Colonne HiTrap™ DEAE Sepharose Fast Flow IEX
Codice prodotto. 10044394 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 ml
5 ml
Quantità:
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Quantità Dimensione della confezione
10044394 1 ml 5 x 1 ml pezzi 5
11515025 5 ml 5 x 5 ml pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10044394 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17505501
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Scambiatore anionico debole per purificazione di proteine su scala ridotta. Colonne Cytiva Lifescience™ HiTrap™ DEAE Sepharose Fast Flow IEX per un utilizzo pratico e rapido.
  • Convenient for rapid separations either alone or connected in series
  • Designed for use with syringe, peristaltic pump or chromatographic system
  • High flowrates and good scale-up potential
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione HiTrap DEAE FF
Diametro (sistema imperiale) interno colonna 0.2 in.
Portata <4 ml/min.
Da utilizzare con (applicazione) Per l’uso con siringa, pompa peristaltica o sistema cromatografico
Content And Storage Da 4 °C a 30 °C, etanolo 20%
Diameter (Metric) Inner Column 7 mm
Volume (sistema metrico) 1 ml
Quantità 5 x 1 ml
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HiTrap DEAE FF 1 ml, 5 x 1 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/antideflagranti; lostesso dicasi per tutte le attrezzaturedi manipolazione delmateriale./ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol