Learn More
Cytiva™ Colonne di desalinizzazione preimpaccate HiTrap™
Codice prodotto. 11525015 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
HiTrap Desalting, 5 x 5 mL
Dimensione della confezione:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Dimensione della confezione
11525015 HiTrap Desalting, 5 x 5 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11525015 Fornitore Cytiva™ N. del fornitore 17140801
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per desalinizzazione e scambio dei tamponi in modo rapido e pratico. Le colonne preimpaccate HiTrap™ desalinizzanti sono pronte per l'uso per la separazione tra gruppi di sostanze con peso molecolare alto e basso.
  • Prepacked with Sephadex™ G-25 Superfine media
  • Column material: polypropylene
  • Bed volume: 5mL
  • Bed dimensions: 16 x 25mm
  • Sample volume: 1.5mL
  • Flow velocity: <15mL/min.
  • Maximum pressure: 3 bar
Media
  • Matrix: cross-linked dextran
  • Partical size: >20μm
  • pH stability working range: 2 to 13
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione HiTrap Desalting are ready-to-use 5 mL columns prepacked with Sephadex G-25 Superfine resin for fast and convenient desalting and buffer exchange.
Product Type HiTrap Desalting, 5 x 5 mL
Dimensione particelle >20 μm (secco), da 15 a 88 μm (umido)
Diametro (sistema imperiale) interno colonna 0.62 in.
Da utilizzare con (applicazione) Per la desalinizzazione e lo scambio tampone rapidi e pratici
Volume (sistema metrico) del letto 5 ml
Content And Storage Da 4° a 30 °C
Diameter (Metric) Inner Column 1.6 cm
Monouso Reusable
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HiTrap Desalting 5 ml, 5 x 5 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/antideflagranti; lostesso dicasi per tutte le attrezzaturedi manipolazione delmateriale./ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 18% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 1.5% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.