Learn More
Cytiva HiTrap Fast Flow IEX Selection Kit
Codice prodotto. 15518501 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 x 5 mL
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15518501 5 x 5 mL 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15518501 Fornitore Cytiva N. del fornitore 90100200
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Fast flow IEX selec kit HiTrap
  • HiTrap Fast Flow IEX Selection Kit
  • Storage: 4 to 30°C, 20% Ethanol
  • Supplied in packs of 5 x 5mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage 4°C to 30°C. 20% Ethanol
Diameter (Metric) Inner Column 16 mm
Volume (sistema metrico) 5 mL
Quantità 5 x 5 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Fast Flow IEX select kit HiTrap
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 18% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.