Learn More
Cytiva Colonne HiTrap™ Heparin HP
Codice prodotto. 10288944 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 x 5 ml
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Portata:
<20 ml/min.
<4 ml/min.
Diametro (sistema metrico) interno:
0.7 cm
1.6 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Portata Diametro (sistema metrico) interno Dimensione della confezione
10288944 5 x 1 ml <4 ml/min. 0.7 cm pezzi 5
10298944 1 x 5 ml <20 ml/min. 1.6 cm Pezzo
11738448 5 x 5 ml <20 ml/min. 1.6 cm pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10288944 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17040601
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Per la purificazione di proteine leganti il DNA, fattori di coagulazione, lipoproteine e fattori di sintesi delle proteine. Le colonne Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ Heparin HP sono preimpaccate con Heparin Sepharose™ High Performance per la purificazione a elevata risoluzione.
  • Stable over pH range 5 to 10
  • Tolerates commonly used aqueous buffers
  • Heparin Sepharose High Performance medium links porcine heparin ligand to 6% agarose by reductive amination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 5 x 1 ml
Portata <4 ml/min.
Dimensione particelle 34μ m
Da utilizzare con (apparecchiatura) Siringa, pompa peristaltica o sistema cromatografico liquido quali AKTA™ o FPLC
Volume letto 1 ml
Product Type Heparin HP Column
Diametro (sistema metrico) interno 0.7 cm
Da utilizzare con (applicazione) Purificazione di antitrombina III, fattori di coagulazione e altre proteine del plasma
Altezza (sistema imperiale) 0.98 in.
Altezza (sistema metrico) 2.5 cm
Tipo di legante 10 mg di eparina/ml di terreno
Materiale Polipropilene
Pressione max 42 psi
Intervallo di pH 42500
Support Type Agarosio altamente reticolato 6%
Tipo di campione Proteine leganti il DNA, fattori di coagulazione, lipoproteine e fattori di sintesi delle proteine
Content And Storage Da 4° a 30 °C
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HiTrap Heparin HP 1 ml, 5 x 1 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol