Description
- Stable over pH range 5 to 10
- Tolerates commonly used aqueous buffers
- Heparin Sepharose High Performance medium links porcine heparin ligand to 6% agarose by reductive amination
Specifications
Specifications
| Quantità | 1 x 5 ml |
| Portata | <20 ml/min. |
| Dimensione particelle | 34μ m |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Siringa, pompa peristaltica o sistema cromatografico liquido quali AKTA™ o FPLC |
| Volume letto | 5 ml |
| Product Type | Heparin HP Column |
| Diametro (sistema metrico) interno | 1.6 cm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Purificazione di antitrombina III, fattori di coagulazione e altre proteine del plasma |
| Altezza (sistema imperiale) | 0.98 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 2.5 cm |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- HiTrap Heparin HP 5 ml, 1 x 5 ml
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P235-Conservare in luogo fresco.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol