Learn More
Cytiva Kit di selezione HiTrap™ HIC Sepharose™
Codice prodotto. 10647784 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
7 x 1 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10647784 7 x 1 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10647784 Fornitore Cytiva N. del fornitore 28411007
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Per separazioni da laboratorio e con scala di processo intermedia e purificazioni finali. Il kit di selezione Cytiva Life SciencesTM HiTrapTM HIC SepharoseTM sfrutta interamente la cromatografia per interazioni idrofobiche per fornire la massima risoluzione.
  • Include sette colonne HIC da 1 ml, ciascuna riempita con un terreno diverso, per screening e selezione dei terreni su piccola scala
  • Design flessibile, per l’uso con siringhe, pompe singole da laboratorio o sistema cromatografico
  • Portate e capacità elevate
Terreno in colonne del kit:
Phenyl Sepharose High Performance
  • Per separazioni da laboratorio e con scala di processo intermedia e purificazioni finali che necessitano di una risoluzione elevata
  • Phenyl Sepharose 6 Fast Flow™ (Low Sub) e Phenyl Sepharose 6 Fast Flow (High Sub)
  • Per purificazioni iniziali e intermedie che richiedono una matrice con idrofobicità medio-bassa
  • I due gradi di sostituzione disponibili aumentano la probabilità di trovare la selettività e la capacità ottimale per una determinata applicazione
  • Butyl Sepharose High Performance
    • Per purificazioni intermedie e finali
    • La densità del ligando relativamente alta permette una capacità legante delle proteine altamente dinamica, anche con concentrazioni saline basse
    Butyl Sepharose 4 Fast Flow
    • Per purificazioni iniziali e intermedie che richiedono una matrice con idrofobicità medio-bassa
    • Spesso funziona bene persino a concentrazioni saline relativamente basse
    Butyl-S Sepharose 6 Fast Flow
    • Opzione meno idrofobica nella serie Fast Flow
    • Adatto per legame ed eluizione di proteine idrofobiche relativamente forti
    Octyl Sepharose 4 Fast Flow
    • Diverso carattere idrofobico rispetto ai ligandi fenile e butile
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Volume letto 1 ml
    Diametro (sistema imperiale) interno 0.275 in.
    Diametro (sistema metrico) interno 7 mm
    Product Type Kit di selezione HiTrap HIC
    Portata <4 ml/min.
    Quantità 7 x 1 ml
    Include Sette colonne HiTrap da 1 ml contenenti i seguenti terreni: Phenyl Sepharose High Performance, Butyl Sepharose High Performance, Phenyl Sepharose 6 Fast Flow (Low Sub), Phenyl Sepharose 6 Fast Flow (High Sub), Butyl-S Sepharose 6 Fast Flow, Butyl Sepharose 4
    Materiale Polipropilene
    Pressione max 5 bar [0.5 MPa] (70 psi)
    Requisiti di stoccaggio Da 4° a 30 °C
    compliance-icons
    Identificativo prodotto
    • HiTrap HIC Selection Kit'
    Avvertenza
    • Attenzione
    Categoria di pericolo
    • Liquido infiammabile Categoria 3
    Indicazioni di pericolo
    • H226-Liquido e vapori infiammabili.
    Consigli di prudenza
    • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
    • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
    • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
    • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
    • P235-Conservare in luogo fresco.
    • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
    Informazioni supplementari
    • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, ethanol, ethanol, ethanol, ethanol, ethanol, ethanol