Learn More
Cytiva Colonne preimpaccate HiTrap™ IEX HP
Codice prodotto. 10647265 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 ml
5 ml
Quantità:
Confezione da 5
Each
Portata:
<20 ml/min.
<4 ml/min.
Tipo di media:
Q Sepharose HP
SP Sepharose HP
Dimensione della confezione:
1mL
pezzi 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Quantità Portata Tipo di media unitSize
10647265 1 ml Confezione da 5 <4 ml/min. SP Sepharose HP pezzi 5
11748508 5 ml Confezione da 5 <20 ml/min. SP Sepharose HP pezzi 5
11758508 1 ml Confezione da 5 <4 ml/min. Q Sepharose HP pezzi 5
11768508 5 ml Confezione da 5 <20 ml/min. Q Sepharose HP pezzi 5
15157956 1 ml Each <4 ml/min. SP Sepharose HP 1mL
15177956 1 ml Each <4 ml/min. Q Sepharose HP 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10647265 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17115101
Powering Proteomics
Usa il codice promozionale 28003
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per una purificazione delle proteine su piccola scala e ad alta risoluzione. Le colonne preimpaccate Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ HP IEX sono colonne Sepharose™ per scambio cationico forte, preimpaccate, pronte per l'uso e con prestazioni elevate.
  • Prepacked with Q or SP Sepharose High Performance
  • Convenient and reproducible for fast, easy, high-performance separations either alone or connected in series
  • Designed for use with syringe, peristaltic pump or chromatography system
  • Pressure Max: 3 bar
  • 1 and 5mL polypropylene columns
Media:
  • Particle size: 24 to 44μm
  • pH stability Working Range: 4 to 13
Q Sepharose (45-000-193, -194, 515)
  • Ligand: Quaternary amine
  • Ion Exchanger Type: Strong anion exchanger
  • Ionic Capacity: 0.14 to 0.20mmol Cl-/mL
SP Sepharose (45-000-191, -192, -514) 
  • Ligand: Sulphopropyl
  • Ion Exchanger Type: Strong cation exchanger
  • Ionic Capacity: 0.15 to 0.20mmol H+/mL
1mL columns
  • Bed Dimensions: 7 x 25mm
  • Flow velocity: max 4mL/min.
5mL columns
  • Bed Dimensions: 16 x 25mm
  • Flow velocity: max 20mL/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione HiTrap SP HP, 5 x 1 mL
Diametro (sistema imperiale) interno colonna 0.2 in.
Portata <4 ml/min.
Da utilizzare con (applicazione) Per l’uso con siringa, pompa peristaltica o sistema cromatografico
Tipo di media SP Sepharose HP
Content And Storage Da 4° a 30 °C
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per l’uso con siringa, pompa peristaltica o sistema cromatografico
Diameter (Metric) Inner Column 0.7 cm
Volume (sistema metrico) 1 ml
Quantità Confezione da 5
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HiTrap SP 1 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol