Learn More
Cytiva Kit di selezione IEX HiTrap™
Codice prodotto. 10186074 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
Confezione da 7
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10186074 Confezione da 7 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10186074 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17600233
Includes
Sette colonne preimpaccate HiTrap da 1 ml, con una delle seguenti condizioni: Flusso rapido di Q Sepharose (anionico forte), flusso rapido di SP Sepharose (cationico forte), flusso rapido di CM Sepharose (cationico debole), flusso rapido di DEAE Sepharose (anionico debole), flusso rapido di Sepharose 4 ANX (sub alto) (anionico debole), Q Sepharose XL (anionico forte) e SP Sepharose XL (cationico forte), connettori e istruzioni
Per uno screening facile e veloce di un'ampia gamma di terreni diversi. I kit di selezione IEX HiTrap™ contengono Sepharose™ Fast Flow e Sepharose XL in combinazione con sette diversi ligandi a scambio ionico.
  • Vasta gamma di scambiatori anionici e cationici deboli/forti preimpaccate in colonne HiTrap da 1 ml, che consentono lo screening di un'ampia gamma di terreni diversi
  • Eccellente per studi di ottimizzazione: composizione dei tamponi, pH, portata, caricamento dei campioni e schema di eluizione possono essere ottimizzati con piccole quantità campione, prima di incrementarli
  • Progettati per essere usati con siringhe, pompe peristaltiche o sistemi di cromatografia
  • Portata consigliata della colonna <4 ml/min; pressione massima: 3 bar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione HiTrap IEX Selection Kit
Diametro (sistema imperiale) interno colonna 0.2 in.
Portata <4 ml/min.
Da utilizzare con (applicazione) Per l’uso con siringa, pompa peristaltica o sistema cromatografico
Content And Storage Da 4° a 30 °C
Diameter (Metric) Inner Column 0.7 cm
Volume (sistema metrico) 1 ml
Quantità Confezione da 7
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HiTrap IEX Selection Kit'
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, ethanol, ethanol, ethanol, ethanol, ethanol, ethanol