Learn More
Cytiva Colonne HiTrap™ IMAC
Codice prodotto. 10535735 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Diametro (sistema imperiale) interno:
0.27 in.
0.62 in.
Dimensione particelle:
34 μm
90 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Diametro (sistema imperiale) interno Dimensione particelle unitSize
10535735 5 x 1 mL 0.27 in. 34 μm pezzi 5
11514955 5 x 5 mL 0.62 in. 34 μm pezzi 5
10697275 5 x 1 mL 0.27 in. 90 μm pezzi 5
11758498 5 x 5 mL 0.62 in. 90 μm pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10535735 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17092003
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Includes
Istruzioni, oltre a una varietà di connettori per siringa, pompe peristaltiche e sistemi di cromatografia
For optimizing purification of histidine-tagged proteins when Ni +2 is not the best choice of metal ion
  • Conveniently charge with your metal of choice
  • Can be used with a syringe, peristaltic pump, or liquid chromatography system
  • Available prepacked with IMAC Sepharose™ High Performance (HP), with small bead size for high performance purification, or IMAC Sepharose 6 Fast Flow (FF), with larger bead size for easy scaleup
  • High binding capacity: ≥40mg histidine-taged protein/mL medium (protein/metal ion dependent)
  • Stable in the presence of all commonly used buffers
  • Available in 1mL and 5mL sizes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume letto 1 mL
Diametro (sistema imperiale) interno 0.27 in.
Portata <4 mL/min.
Diametro (sistema metrico) interno 7 mm
Contenuto kit IMAC Sepharose
Da utilizzare con (apparecchiatura) Syringe, peristaltic pump or liquid chromato graphy system
Materiale Polypropylene
Pressione max 42 psi
Intervallo di pH 3 to 12
Dimensione particelle 34 μm
Product Type HiTrap IMAC HP Column
Content And Storage 4°C to 30°C
Quantità 5 x 1 mL
Da utilizzare con (applicazione) For optimizing purification of His-tagged Proteins
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HiTrap IMAC HP, 1 ml, 5 x 1 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.