Learn More
Cytiva Colonne HiTrap™ IMAC
Codice prodotto. 11758498 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 x 1 mL
5 x 5 ml
Diametro (sistema imperiale) interno:
0.27 in.
0.62 in.
Dimensione particelle:
34 μm
90 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Diametro (sistema imperiale) interno Dimensione particelle unitSize
11758498 5 x 5 ml 0.62 in. 90 μm pezzi 5
10535735 5 x 1 mL 0.27 in. 34 μm pezzi 5
11514955 5 x 5 ml 0.62 in. 34 μm pezzi 5
10697275 5 x 1 mL 0.27 in. 90 μm pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11758498 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17092104
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Includes
Istruzioni, oltre a una varietà di connettori per siringa, pompe peristaltiche e sistemi di cromatografia
For optimizing purification of histidine-tagged proteins when Ni +2 is not the best choice of metal ion
  • Conveniently charge with your metal of choice
  • Can be used with a syringe, peristaltic pump, or liquid chromatography system
  • Available prepacked with IMAC Sepharose™ High Performance (HP), with small bead size for high performance purification, or IMAC Sepharose 6 Fast Flow (FF), with larger bead size for easy scaleup
  • High binding capacity: ≥40mg histidine-taged protein/mL medium (protein/metal ion dependent)
  • Stable in the presence of all commonly used buffers
  • Available in 1mL and 5mL sizes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume letto 5 ml
Diametro (sistema imperiale) interno 0.62 in.
Portata <4 ml/min.
Diametro (sistema metrico) interno 16 mm
Contenuto kit Preimpaccate con IMAC Sepharose 6 Fast Flow
Da utilizzare con (apparecchiatura) Siringa, pompa peristaltica o sistema cromatografico liquido
Materiale Polipropilene
Pressione max 42 psi
Intervallo di pH Da 3 a 12
Dimensione particelle 90 μm
Product Type Colonna HiTrap IMAC Fast Flow
Content And Storage Da 4° a 30 °C
Quantità 5 x 5 ml
Da utilizzare con (applicazione) Per la purificazione ottimizzata delle proteine con tag di istidina
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HiTrap IMAC FF, 5 ml, 5 x 5 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/antideflagranti; lostesso dicasi per tutte le attrezzaturedi manipolazione delmateriale./ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol