Learn More
Cytiva HiTrap, LambdaFabSelect, 1mL prepacked column
Codice prodotto. 14821611 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Codice prodotto. 14821611 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17548211
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
LambdaFabSelect is an affinity chromatography media, designed for the purification of lambda Fab fragments, with high binding capacity, purity, and yield.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HiTrap LambdaFabSelect, 5 x 1 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.