Descrizione
Colonne HiTrap preimpaccate per lo sviluppo dei processi, lo screening delle condizioni di purificazione e la purificazione su piccola scala di MAb. I terreni MabSelect sono indicati per le portate e pressioni elevate necessarie per la scalabilità.
- L'accoppiamento orientato del ligando per proteina A ricombinante con la matrice di agarosio, tramite cisteina C-terminale ingegnerizzata, aumenta la capacità legante di IgG rispetto ad altri terreni con proteina A
- L'elevata capacità, la bassa perdita di ligando e la matrice di base ad alto flusso consentono la purificazione di MAb per l'intero processo
- Minori preoccupazioni normative grazie all'assenza totale di coltura di mammiferi nella produzione e nella purificazione del ligando
- Per l'uso con siringa, pompa peristaltica o sistema cromatografico
MabSelect
- Consente una velocità di flusso almeno cinque volte maggiore del tradizionale agarosio reticolato con porosità simile
- Il ligando per proteina A ricombinante promuove la specificità del legame con la regione Fc dell'IgG; consente la purificazione in una sola fase
- Stesso ligando per proteina A ricombinante di MabSelect, ma con particelle di dimensioni inferiori e maggiore porosità, per una capacità legante dinamica superiore
- Consente il legame da campioni con livelli elevati di espressione di anticorpo monoclonale
- Riduce i costi di produzione complessivi grazie alla possibilità di elaborare materie prime concentrate in meno lotti
- Il ligando derivato dalla proteina A tollerante agli alcali consente l'uso di un massimo di 0,5 M NaOH per CIP (Cleaning-in-Place, procedura di pulizia e rigenerazione)
- Offre risparmi significativi sui costi e l'estensione dei cicli nella normale produzione
Specifica
Specifica
| Product Type | Pre-packed Columns |
| Product Line | MabSelect |
| Capacità di legame | ∼30 mg/mL Human lgG at 2.4 min. residence time |
| Diametro (sistema metrico) interno colonna | 1.6 cm |
| Diametro (sistema imperiale) interno colonna | 0,62in. |
| Portata | <20 mL/min. |
| Volume (sistema metrico) del letto | 5 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | For fast purification of monoclonal antibodies from large sample volumes, Protein Purification |
| Descrizione | HiTrap MabSelect columns are prepacked with MabSelect, a BioProcess resin for capturing of mAbs from large sample volumes. |
| Volume del campione | 5 mL |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- HiTrap MabSelect, 5 ml, 5 x 5 ml
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.