Learn More
Cytiva HiTrap™ MabSelect™ Prepacked Columns
Codice prodotto. 11793319 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 x 5 mL
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Product Line:
MabSelect
MabSelect™ Xtra
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Product Line Dimensione della confezione
11793319 1 x 5 mL MabSelect™ Xtra Pezzo
11783319 1 x 5 mL MabSelect Pezzo
10106234 5 x 1 mL MabSelect™ Xtra pezzi 5
11550634 5 x 5 mL MabSelect™ Xtra pezzi 5
11545135 5 x 5 mL MabSelect pezzi 5
10359534 5 x 1 mL MabSelect pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11793319 Fornitore Cytiva N. del fornitore 28408260
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Use these columns in small-scale MAb purification in a continuous bioprocess. Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ MabSelect™ Prepacked Columns for fast purification of monoclonal antibodies (Mabs) from large sample volumes
Colonne HiTrap preimpaccate per lo sviluppo dei processi, lo screening delle condizioni di purificazione e la purificazione su piccola scala di MAb. I terreni MabSelect sono indicati per le portate e pressioni elevate necessarie per la scalabilità.
  • L'accoppiamento orientato del ligando per proteina A ricombinante con la matrice di agarosio, tramite cisteina C-terminale ingegnerizzata, aumenta la capacità legante di IgG rispetto ad altri terreni con proteina A
  • L'elevata capacità, la bassa perdita di ligando e la matrice di base ad alto flusso consentono la purificazione di MAb per l'intero processo
  • Minori preoccupazioni normative grazie all'assenza totale di coltura di mammiferi nella produzione e nella purificazione del ligando
  • Per l'uso con siringa, pompa peristaltica o sistema cromatografico
MabSelect
  • Consente una velocità di flusso almeno cinque volte maggiore del tradizionale agarosio reticolato con porosità simile
  • Il ligando per proteina A ricombinante promuove la specificità del legame con la regione Fc dell'IgG; consente la purificazione in una sola fase
MabSelect Xtra™
  • Stesso ligando per proteina A ricombinante di MabSelect, ma con particelle di dimensioni inferiori e maggiore porosità, per una capacità legante dinamica superiore
  • Consente il legame da campioni con livelli elevati di espressione di anticorpo monoclonale
  • Riduce i costi di produzione complessivi grazie alla possibilità di elaborare materie prime concentrate in meno lotti
MabSelect SuRe™ (Superior Resistance, resistenza superiore)
  • Il ligando derivato dalla proteina A tollerante agli alcali consente l'uso di un massimo di 0,5 M NaOH per CIP (Cleaning-in-Place, procedura di pulizia e rigenerazione)
  • Offre risparmi significativi sui costi e l'estensione dei cicli nella normale produzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Line MabSelect™ Xtra
Capacità di legame ∼40 mg/mL Human lgG at 2.4 min. residence time
Diametro (sistema metrico) interno colonna 1.6 cm
Diametro (sistema imperiale) interno colonna 0,62in.
Portata <4 mL/min.
Volume (sistema metrico) del letto 5 mL
Da utilizzare con (applicazione) For fast purification of monoclonal antibodies from large sample volumes, Protein Purification
Volume del campione 5 mL
Tampone di conservazione Etanolo al 20%
Content And Storage 4°C to 30°C
Quantità 1 x 5 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HiTrap MabSelect Xtra, 5 ml, 1 x 5 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol