Learn More
Cytiva HiTrap MabSelect PrismA Column
Codice prodotto. 15813975 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 x 1 mL
1 x 5 mL
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15813975 5 x 1 mL pezzi 5
15803975 1 x 1 mL Pezzo
15823975 1 x 5 mL Pezzo
15833975 5 x 5 mL pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15813975 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17549852
Protein A Column
These columns are prepacked with MabSelect PrismA protein A chromatography resin that has been improved with an optimized high-flow agarose base matrix and a genetically engineered protein A-derived ligand, allowing efficient cleaning between purification runs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume letto 1 mL
Portata <4 mL/min.
Pressione operativa max 5 bar (0.5 MPa, 70 psi)
Quantità 5 x 1 mL
Da utilizzare con (applicazione) Antibody affinity chromatography
Tipo Pre-packed Column
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HiTrap MabSelect PrismA
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali..
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene % di componenti la cui tossicità acuta non è nota.