Learn More
Cytiva HiTrap™ MabSelect™ SuRe™ LX Columns
Codice prodotto. 16437695 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10/Pk.
5/Pk.
Volume (sistema metrico) del letto:
1 mL
5 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Volume (sistema metrico) del letto Dimensione della confezione
16437695 5/Pk. 1 mL pezzi 5
16417695 10/Pk. 1 mL pezzi 10
16427695 5/Pk. 5 mL pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16437695 Fornitore Cytiva N. del fornitore 29268402
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Polyclonal antibodies, monoclonal antibodies (mAb), and antibody fragments are usually purified by affinity chromatography. Resins containing an immobilized ligand (e.g., protein A, protein G, or protein L) are used to capture antibodies and antibody fragments.
  • Novel, alkali-tolerant rProtein A ligand withstands rigorous CIP and sanitization procedures with 0.1 to 0.5 M NaOH
  • High dynamic binding capacity (DBC) for high titer cultures reduces process time and amount of medium used
  • Generic elution profile for different monoclonal antibodies enables platform approach to purification
  • High-flow agarose matrix allows the processing of large feed volumes
  • Reduces the risk of product contamination and carryover
  • Improves performance and reduces overall costs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Antibody Purification Column
Stationary Phase MabSelect SuRe LX
Portata 4 mL/min. (Max)
Legante Protein A
Dimensione particelle 85 μm
Purification Target Human IgG
Volume (sistema metrico) del letto 1 mL
Da utilizzare con (applicazione) Purification of Human IgG
Volume del campione 1 to 30 mg/Column
Quantità 5/Pk.
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HiTrap MabSelect SuRe LX
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.