Learn More
Cytiva Colonne preimpaccate HiTrap™ MabSelect™ SuRe
Codice prodotto. 11574865 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume letto:
1 ml
5 ml
Quantità:
Ciascuno
Confezione da 5
Each
Dimensione della confezione:
1mL
Pezzo
pezzi 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume letto Quantità Dimensione della confezione
11574865 5 ml Confezione da 5 pezzi 5
10064394 1 ml Confezione da 5 pezzi 5
11758408 5 ml Ciascuno Pezzo
15137956 1 ml Each 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11574865 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 11003495
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Colonne per la purificazione su piccola scala in un bioprocesso continuo. Colonne preimpaccate Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ MabSelect™ SuRe (Superior Resistance) per la purificazione rapida di anticorpi monoclonali (Mabs) da grandi volumi di campioni
Colonne HiTrap preimpaccate per lo sviluppo dei processi, lo screening delle condizioni di purificazione e la purificazione su piccola scala di MAb. I terreni MabSelect sono indicati per le portate e pressioni elevate necessarie per la scalabilità.
  • L'accoppiamento orientato del ligando per proteina A ricombinante con la matrice di agarosio, tramite cisteina C-terminale ingegnerizzata, aumenta la capacità legante di IgG rispetto ad altri terreni con proteina A
  • L'elevata capacità, la bassa perdita di ligando e la matrice di base ad alto flusso consentono la purificazione di MAb per l'intero processo
  • Minori preoccupazioni normative grazie all'assenza totale di coltura di mammiferi nella produzione e nella purificazione del ligando
  • Per l'uso con siringa, pompa peristaltica o sistema cromatografico
MabSelect
  • Consente una velocità di flusso almeno cinque volte maggiore del tradizionale agarosio reticolato con porosità simile
  • Il ligando per proteina A ricombinante promuove la specificità del legame con la regione Fc dell'IgG; consente la purificazione in una sola fase
MabSelect Xtra™
  • Stesso ligando per proteina A ricombinante di MabSelect, ma con particelle di dimensioni inferiori e maggiore porosità, per una capacità legante dinamica superiore
  • Consente il legame da campioni con livelli elevati di espressione di anticorpo monoclonale
  • Riduce i costi di produzione complessivi grazie alla possibilità di elaborare materie prime concentrate in meno lotti
MabSelect SuRe™ (Superior Resistance, resistenza superiore)
  • Il ligando derivato dalla proteina A tollerante agli alcali consente l'uso di un massimo di 0,5 M NaOH per CIP (Cleaning-in-Place, procedura di pulizia e rigenerazione)
  • Offre risparmi significativi sui costi e l'estensione dei cicli nella normale produzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volume letto 5 ml
Diametro (sistema imperiale) interno 0.62 in.
Diametro (sistema metrico) interno 1.6 cm
Portata <20 mL/min.
Content And Storage Da 4° a 30 °C
Quantità Confezione da 5
Da utilizzare con (applicazione) Chromatography System, Manual
Tipo HiTrap MabSelect SuRe, 5 x 5 ml
Volume del campione 5 ml
Capacità di legame ≈35 mg Human lgG umane/ml a 2,4 min. di tempo di permanenza
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap MabSelect SuRe
Signalwort
  • Attenzione
Gefahrenkategorie
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Sicherheitshinweis
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/antideflagranti; lostesso dicasi per tutte le attrezzaturedi manipolazione delmateriale./ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
  • P405-Conservare sotto chiave.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.